Merck
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
Synonim(y):
Dideuterioacetylene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2D2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
mp
-81 °C (subl.) (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C#C[2H]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)