Merck
613762
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6 diepoxide
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D6O2
Masa cząsteczkowa:
92.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
masa cząsteczkowa
92.01 by atom % calculation
tw
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Klucz InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3