Merck
610038
Sigma-Aldrich
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
About This Item
Wzór liniowy:
11BF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.00
Numer WE:
Numer MDL:
czystość izotopowa
98.8 atom % 11B
Postać
gas
tw
-100 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Klucz InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1