Merck
609722
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
85 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
C18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
85 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)