Merck
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
GABA-15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215N(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
dostępność
not available in Japan
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
Klucz InChI
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1