60720
Ketone Moschus
≥97.0% (N)
Synonim(y):
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Musk ketone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (N)
mp
134-137 °C
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
Klucz InChI
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>334.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 168 °C - closed cup