Merck
604062
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(Boc)amino-2,2-dimethylpropionate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Boc-HNCH2C(CH3)213CO2CH3
Masa cząsteczkowa:
232.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CO[13C](=O)C(C)(C)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-7-11(4,5)8(13)15-6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)/i8+1
Klucz InChI
FUDZEIOVTBDUSB-VJJZLTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.