Merck
60323
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxostannate
≥95.0%
About This Item
Wzór liniowy:
K2Sn(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0%
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)