Merck
601888
Sigma-Aldrich
Krypton-80Kr
90 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
80Kr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142003
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
90 atom %
Formularz
gas
przesunięcie masy
M-4
ciąg SMILES
[80Kr]
InChI
1S/Kr/i1-4
Klucz InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-AHCXROLUSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)