Merck
597813
Sigma-Aldrich
4,7-Dichloroisatin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
250-252 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves