Merck
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonim(y):
2-Iodo-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
gęstość
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)