Merck
596663
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
95-99 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7BrS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
Klucz InChI
XKOJJKOSNQXQGP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)