Merck
595578
Sigma-Aldrich
Ethyl [bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate
≥96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11F6O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
gęstość
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)