Merck
590231
Sigma-Aldrich
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinepalladium(II), polymer-bound FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
FibreCat®
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
Pd, ~5%
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
zakres etykietowania
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
ciąg SMILES
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
Klucz InChI
ZMMYBYFXUHUTSH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Supported catalyst used in Suzuki coupling of less reactive aryl chloride with boronic acids. This supported catalyst is generally more selective than the free homogeneous catalyst, and palladium leaching is very low (<2 ppm).[1]
The resin can also be recycled.
Informacje prawne
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Colacot, T.J.
Organometallics, 21, 3301-3301 (2002)