Merck
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrochloride hydrate
99.98% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
IrCl3 · xH2O · yHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.58 (anhydrous free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iridium
zanieczyszczenia
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
Klucz InChI
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)