Merck
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
Synonim(y):
Hexaphenyldistannane
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3Sn]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: tin
mp
233-237 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
Klucz InChI
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)