Merck
594288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
82-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-7-3-4-9(11)8(6-7)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
ZFTDUFUEQNIBCF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)