Merck
594261
Sigma-Aldrich
5-Bromoisoquinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
83-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
Klucz InChI
CYJZJGYYTFQQBY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material employed in palladium-catalyzed aminomethylation and amination reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Gary A Molander et al.
Organic letters, 9(8), 1597-1600 (2007-03-21)
[reaction: see text] The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of N,N-dialkylaminomethyltrifluoroborates with aryl halides allows the construction of an aminomethyl aryl linkage through a disconnection based on dissonant reactivity patterns. A variety of these aminomethyltrifluoroborate substrates were prepared in good to excellent
Qilong Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(31), 10028-10029 (2006-08-03)
A mild, palladium-catalyzed coupling of aryl halides with ammonia or lithium amide to form primary arylamines as the major product is described. These reactions occurred with excellent selectivity for formation of the primary arylamine over formation of the diarylamine (9.5:1