Merck
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
117-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)