Merck
593877
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylhydrazine monohydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
212-216 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CC(C)(C)c1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C10H16N2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-9(12-11)7-5-8;/h4-7,12H,11H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
VTESCYNPUGSWKG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3