Merck
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
Wybierz wielkość
1 G
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C7H7F5O2)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.140 (lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Zastosowanie
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.