Merck
588822
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Formic acid-13C,18O2 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
H13C18O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Formularz
solid
mp
259-262 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)