Przejdź do
A8381
L-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
General description
Asparagine biosynthesis is catalyzed by glutamine-dependent asparagine synthetase in mammalian tissues. Elevated levels of free asparagine is observed in plants facing stress in the form of drought or high salt. It is also present in senescing leaves and germinating seeds.
Application
L-Asparagine monohydrate has been used:
  • as a component of Sauton′s and chelated Sauton′s media for mycobacterial growth
  • to test its effect in the induction of Ca2+ flux in rice roots using aequorin luminescence imaging
  • as a component of fermentation medium for the Blakeslea trispora spores
Biochem/physiol Actions
L-Asparagine, a proteinogenic amino acid, is used in biomanufacturing cell culture systems for the production of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies and in cell culture based research.
Asparagine has high nitrogen to carbon ratio and is a key regulator for nitrogen storage and transport. Its thermal degradation in the presence of sugars leads to the acrylamide formation in foods. Asparagine serves as an amino acid exchange factor and is essential for amino acid homeostasis. It favors cancer cell proliferation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7094RES10070-A7A4284
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)