Merck
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Masa cząsteczkowa:
343.32
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
Klucz InChI
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)