Merck
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
Synonim(y):
N,N-Dimethylpropylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.18
Beilstein:
969185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
113 °C (lit.)
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)