Merck
579939
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
231-235 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
Klucz InChI
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)