Przejdź do
560472
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
163 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether, isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
InChI key
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528331649082540986
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.711 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
163 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
71-73 °C (lit.)
bp
172-174 °C/18 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.5380 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)