Merck
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylboronic)succinamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
165-169 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
carboxylic acid
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Construction of combinatorial artificial receptor array (CARA)
  • Preparation of hydroxycoumarins and pyranocoumarins via Pechmann condensation and Pd-catalyzed Suzuki coupling as antitumor agents
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)