Merck
578452
Sigma-Aldrich
1-Pentenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
1-Penten-1-ylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
100-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of 8-alkenylborondipyrromethene dyes via Liebeskind-Srogl cross-coupling starting from 8-thiomethyl-substituted BODIPY
  • Rhodium and palladium catalyzed substitution reactions with enyne acetates and carbonates
  • Halogenation and protodeauration reactions of organogold phosphine complexes
  • Lewis acid catalyzed Nazarov reaction
  • Palladium-catalyzed tandem intramolecular C-N and intermolecular Suzuki coupling process
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)