577294
Tungsten
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
W
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
nanopowder
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<150 nm (TEM)
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges