Merck
576441
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
190-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1O
InChI
1S/C15H10O4/c16-12-7-6-10-11(9-4-2-1-3-5-9)8-13(17)19-15(10)14(12)18/h1-8,16,18H
Klucz InChI
JRVIIPJSVKTPBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)