Merck
578320
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
227-233 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-12(17)15-11(9-4-2-1-3-5-9)8-14(18)19-13(15)7-10/h1-8,16-17H
Klucz InChI
HUQKUJNSVHEHIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3