Merck
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(IO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Klucz InChI
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)