Merck
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridine
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-3-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
109868
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Klucz InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)