Merck
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
About This Item
Wzór liniowy:
Na3H2IO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
Klucz InChI
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)