This product may be reconstituted at 1 mg/mL in Tris-HCl, pH 7.5, containing 50 mM NaCl, 4 mM CaCl2, and 0.01% BSA. The solutio is stable for at least one week at -20 °C or 3 months at 70 °C. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/215/379/h2519pis-ms.pdf
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
mol wt
42.8 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Heparinase I from Flavobacterium heparinum has been used:
- in the digestion of plasma samples[1]
- to study the effect of medium, washing and sonication on the infectivity of Chlamydia pneumonia
- in enzymatic removal of heparan sulfate from the surface of human rhabdomyosarcoma cells
Biochem/physiol Actions
Heparinase I from Flavobacterium heparinum acts by cleaving the α-glycoside linkage at AT III binding site in heparin. This results in small oligosaccharide fragments . Heparinase I neutralizes the protein′s action of anticoagulation. Heparinase I possesses a half-life of 15-18 minutes.
Other Notes
One unit (Sigma unit) will form 0.1 μmole of unsaturated uronic acid per hr at pH 7.5 at 25 °C. One International Unit (I.U.) is equivalent to approx. 600 Sigma units.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA) | specific activity ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA) | specific activity ≥100 units/mg protein (enzyme + BSA) | specific activity ≥200 units/mg protein |
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| mol wt 42.8 kDa | mol wt 70.8 kDa | mol wt 84.1 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How to reconstitute and how to save after reconstituting?