Merck
575704
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
Synonim(y):
NSC 212525
About This Item
Wzór liniowy:
[Pd(NH3)4](PdCl4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
192 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Studies involving
  • The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
  • Bactericidal activities
  • Anticaner activities
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)