Merck
574112
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
Klucz InChI
PSQLTDROSWBPGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)