Merck
574007
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ce2(CO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.26 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
ciąg SMILES
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Klucz InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)