Merck
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
215 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
Klucz InChI
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)