Merck
571458
Sigma-Aldrich
1-(2-Phenylethyl)piperazine
97%
Synonim(y):
1-Phenethylpiperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Beilstein:
145893
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5430 (lit.)
tw
276 °C (lit.)
gęstość
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
Klucz InChI
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Air-sensitive - absorbs CO2
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)