Merck
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
73-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)