Merck
127612
Sigma-Aldrich
Cyclohexanebutyric acid
99%
Synonim(y):
4-Cyclohexylbutyric acid
Wybierz wielkość
25 G
716,00 zł
100 G
1145,00 zł
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
716,00 zł
100 G
1145,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Beilstein:
2041731
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
30-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas cykloheksanomasłowy został wykorzystany do wzrostu Arthrobacter sp. szczep CA1[1]. Był on również wykorzystywany w produkcji polihydroksyalkanianów (PHA)[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D Y Kim et al.
International journal of biological macromolecules, 29(3), 145-150 (2001-10-09)
Production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) substituted with cyclohexyl groups by Pseudomonas oleovorans grown with 4-cyclohexylbutyric acid (4-CHB) and its mixtures with nonanoic acid (NA) was investigated. Addition of NA to medium gave rise to an increase in the total concentration of
H J Ougham et al.
Journal of bacteriology, 150(3), 1172-1182 (1982-06-01)
A strain of Arthrobacter was isolated by enrichment culture with cyclohexaneacetate as the sole source of carbon and grew with a doubling time of 4.2 h. In addition to growing with cyclohexaneacetate, the organism also grew with cyclohexanebutyrate at concentrations
Dean M Quesnel et al.
Chemosphere, 84(4), 504-511 (2011-04-05)
Naphthenic acids (NAs) are a major contributor to toxicity in tailings waste generated from bitumen production in the Athabasca Oil Sands region. While investigations have shown that bacteria can biodegrade NAs and reduce tailings toxicity, the potential of algae to