Przejdź do
553786
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
Synonim(y):
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
681,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8ClN3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
250-077-1
MDL number:
Assay:
98%
681,75 zł
Cena katalogowa909,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChI key
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1667348Y0001690PHR2594
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
44-47 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
ether, chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)