Merck
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexane carboxylic acid, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
mp
205-209 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
Klucz InChI
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)