Merck
566802
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-α-ylidenehydrazone
97%
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid (1,2-diphenylethylidene)hydrazide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
139-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
Klucz InChI
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3