Przejdź do
534579
(R)-(−)-2-Amino-1-pentanol
97%
Synonim(y):
D-Norvalinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
572,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
572,25 zł
Cena katalogowa763,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −17°, c = 1 in chloroform
mp
44-48 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
ULAXUFGARZZKTK-RXMQYKEDSA-N
Application
(R)-(-)-2-Amino-1-pentanol can be used as a chiral building block to prepare:
  • A key intermediate, (R)-N-(p-toluenesulfonyl)-2-propylaziridine, which is utilized in the total synthesis of (R)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propylaminopentane.
  • (R)-N-benzyloxycarbonyl-aminoaldehydes as potential substrates for dihydroxyacetone phosphate (DHAP)-dependent aldolases.
  • (R)-2-((2-Aminoquinazolin-4-yl)amino)pentan-1-ol as a potent dual toll-like receptor and modulator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
534587284483
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
44-48 °C (lit.)
mp
44-48 °C (lit.)
mp
35-36 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine, hydroxyl
optical activity
[α]20/D −17°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)