Merck
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
skład
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Zastosowanie
Fluorescent polymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)