Merck
566004
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
2-Chloroveratraldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
71-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)