Merck
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
107-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
Klucz InChI
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)